Ácido 2-amino-5-hidroxibenzoico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Hydroxyanthranilic acid
L08256.14
L08256.06
L08256.14EA
158
EUR
L08256.14
L08256.06
Ácido 2-amino-5-hidroxibenzoico 98%
Ácido 2-amino-5-hidroxibenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 394-31-0
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: ca 248° dec.
Beilstein Reference: 2803663
Formula:
C₇H₇NO₃ MW: 153,14 g/mol Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼248 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007870 Núm. CAS: 394-31-0 |