Ácido 3-aminosalicílico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 3-amino-2-hidroxibenzoico
225262500 225260010 225260500
ACRO225262500EA 157 EUR
ACRO225262500 ACRO225260010 ACRO225260500
Ácido 3-aminosalicílico 97%
Ácido 3-aminosalicílico
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Pto. Ebullición: 347
Pto. de fusión: 240 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010299
Núm. CAS: 570-23-0
EINECS: 209-328-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %