Ácido 3-aminosalicílico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 3-amino-2-hidroxibenzoico
B22478.02
B22478.77
B22478.02EA
226
EUR
B22478.02
B22478.77
Ácido 3-aminosalicílico 97%
Ácido 3-aminosalicílico
Purity: 97%
CAS No.: 570-23-0
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 2090427
Formula:
C₇H₇NO₃ MW: 153.14 g/mol Pto. Ebullición: 347 Pto. de fusión: ∼240 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010299 Núm. CAS: 570-23-0 EINECS: 209-328-0 |