Ácido 3-amino-4-hidroxibenzoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
271490050 271490250
ACRO271490050EA 44.9 EUR
ACRO271490050 ACRO271490250
Ácido 3-amino-4-hidroxibenzoico 98%
Ácido 3-amino-4-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₇NO₃
Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 198…205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007697
Núm. CAS: 1571-72-8
EINECS: 216-390-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 205 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %