Ácido 5-aminosalicílico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Mesalamine, Mesalazine, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, m-Aminosalicylic acid
134330050 134330250 134331000
ACRO134330050EA 29.5 EUR
ACRO134330050 ACRO134330250 ACRO134331000
Ácido 5-aminosalicílico 99%
5-Aminosalicylic acid
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 283 °C (desc.)
Densidad: 1,568 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007877
Núm. CAS: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Índice Merck: 12,05964
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)