Ácido 5-aminosalicílico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Mesalamine, Mesalazine, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, m-Aminosalicylic acid
B23970.22
B23970.36
B23970.22EA
60.3
EUR
B23970.22
B23970.36
Ácido 5-aminosalicílico 95%
Ácido 5-aminosalicílico
Purity: 95%
CAS No.: 89-57-6
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 2090421
Merck Reference: 14,5904
MDL No.: MFCD00007877
Formula:
C₇H₇NO₃ Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼280 °C (desc.) Densidad: 1,568 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007877 Núm. CAS: 89-57-6 EINECS: 201-919-1 Índice Merck: 14,5904 |