Ácido 4-aminosalicílico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
104620050 104621000 104625000
ACRO104620050EA 28.4 EUR
ACRO104620050 ACRO104621000 ACRO104625000
Ácido 4-aminosalicílico 99%
Ácido 4-aminosalicílico
Formula: C₇H₇NO₃
Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 147 °C (desc.)
Densidad: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007789
Núm. CAS: 65-49-6
EINECS: 200-613-5
Índice Merck: 13,00476
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %