Ácido 4-aminosalicílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23289.22
B23289.36
B23289.22EA
47.2
EUR
B23289.22
B23289.36
Ácido 4-aminosalicílico ≥98%
Ácido 4-aminosalicílico
Purity: 98+%
CAS No.: 65-49-6
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Odour: Odourless
Melting Point: ca 135-145° dec.
Beilstein Reference: 473071
Merck Reference: 14,477
MDL No.: MFCD00007789
Formula:
C₇H₇NO₃ Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼135…145 °C (desc.) Densidad: 1,545 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007789 Núm. CAS: 65-49-6 EINECS: 200-613-5 Índice Merck: 14,477 |