Ácido 4-amino-3-hidroxibenzoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
354260050 354260250
ACRO354260050EA 52.7 EUR
ACRO354260050 ACRO354260250
Ácido 4-amino-3-hidroxibenzoico 98%
Ácido 4-amino-3-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₇NO₃
Pto. de fusión: 211…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017094
Núm. CAS: 2374-03-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %