Ácido 4-amino-3-hidroxibenzoico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A10207.06
A10207.14
A10207.22
A10207.06EA
70
EUR
A10207.06
A10207.14
A10207.22
Ácido 4-amino-3-hidroxibenzoico 98%
Ácido 4-amino-3-hidroxibenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 2374-03-0
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 509859
Formula:
C₇H₇NO₃ MW: 153,14 g/mol Pto. de fusión: ∼215 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017094 Núm. CAS: 2374-03-0 |