Ácido 3,4-diaminobenzoico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
112100250 112101000 112105000
ACRO112100250EA 57.3 EUR
ACRO112100250 ACRO112101000 ACRO112105000
Ácido 3,4-diaminobenzoico 97%
Ácido 3,4-diaminobenzoico
Formula: C₇H₈N₂O₂
Pto. Ebullición: 354 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 215 °C (desc.)
Densidad: 1,544 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007726
Núm. CAS: 619-05-6
EINECS: 210-577-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %