Ácido 3,4-diaminobenzoico 94%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A14213.14 A14213.22 A14213.36
A14213.14EA 53 EUR
A14213.14 A14213.22 A14213.36
Ácido 3,4-diaminobenzoico 94%
Ácido 3,4-diaminobenzoico
Purity: 94% CAS No.: 619-05-6 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 775892
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Pto. Ebullición: 354 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼210 °C (desc.)
Densidad: 1,544 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007726
Núm. CAS: 619-05-6
EINECS: 210-577-2