Ácido 3,5-diaminobenzoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
112111000 112115000
ACRO112111000EA 67.6 EUR
ACRO112111000 ACRO112115000
Ácido 3,5-diaminobenzoico 98%
Ácido 3,5-diaminobenzoico
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 546
Pto. de fusión: 235 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007807
Núm. CAS: 535-87-5
EINECS: 208-621-0
Índice Merck: 13,02997
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH 97.5 to 102.5 %