Ácido 3,5-diaminobenzoico 98% may contain up to 3% moisture
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A14075.18
A14075.22
A14075.36
A14075.18EA
28.2
EUR
A14075.18
A14075.22
A14075.36
Ácido 3,5-diaminobenzoico 98% may contain up to 3% moisture
Ácido 3,5-diaminobenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 535-87-5
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 210°(410°F)
Melting Point: ca 235° dec.
Beilstein Reference: 2086484
Merck Reference: 14,2978
MDL No.: MFCD00007807
Formula:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152,15 g/mol Pto. Ebullición: 546 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼235 °C (desc.) Densidad: 1,45 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 210 °C (410 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007807 Núm. CAS: 535-87-5 EINECS: 208-621-0 Índice Merck: 14,2978 |