Ácido N-metilantranilico ≥90%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Methylamino)benzoic acid
B20531.14
B20531.22
B20531.36
B20531.14EA
38.4
EUR
B20531.14
B20531.22
B20531.36
Ácido N-metilantranilico ≥90%
Ácido N-metilantranilico
Purity: 90+%
CAS No.: 119-68-6
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: ca 171° dec.
Beilstein Reference: 2208135
Formula:
C₈H₉NO₂ MW: 151,16 g/mol Pto. Ebullición: 80 °C (0,01 mmHg) Pto. de fusión: ∼171 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002424 Núm. CAS: 119-68-6 EINECS: 204-343-9 |