Ácido 4-(metilamino)benzoico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12426.06
A12426.14
A12426.22
A12426.06EA
28
EUR
A12426.06
A12426.14
A12426.22
Ácido 4-(metilamino)benzoico 97%
Ácido 4-(metilamino)benzoico
Purity: 97%
CAS No.: 10541-83-0
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 158-160°
Beilstein Reference: 2082805
Formula:
C₈H₉NO₂ Pto. Ebullición: 296 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 158…160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002535 Núm. CAS: 10541-83-0 EINECS: 234-121-7 |