Ácido 2-nitrobenzoico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
278320050 278322500 278320010 278320250
ACRO278320050EA 29.9 EUR
ACRO278320050 ACRO278322500 ACRO278320010 ACRO278320250
Ácido 2-nitrobenzoico 95%
Ácido 2-nitrobenzoico
Formula: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Pto. de fusión: 141…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007137
Núm. CAS: 552-16-9
EINECS: 209-004-9
Índice Merck: 12,06686
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH 94 to 106 %