Ácido 2-nitrobenzoico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10393.0E
A10393.22
A10393.36
A10393.0EEA
335
EUR
A10393.0E
A10393.22
A10393.36
Ácido 2-nitrobenzoico 95%
Ácido 2-nitrobenzoico
Purity: 95%
CAS No.: 552-16-9
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: 146-149°
Beilstein Reference: 1910632
Merck Reference: 14,6589
MDL No.: MFCD00007137
Formula:
C₇H₅NO₄ Pto. de fusión: 146…149 °C Densidad: 1,58 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007137 Núm. CAS: 552-16-9 EINECS: 209-004-9 Índice Merck: 14,6589 |