Ácido 3-nitrobenzoico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
m-Nitrobenzoic acid
128455000
128450051
128451000
ACRO128455000EA
70.5
EUR
ACRO128455000
ACRO128450051
ACRO128451000
Ácido 3-nitrobenzoico 99%
Ácido 3-nitrobenzoico
Formula:
C₇H₅NO₄ MW: 167.12 g/mol Pto. Ebullición: 341 Pto. de fusión: 139…143 °C Pto. de inflamación: 190 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007251 Núm. CAS: 121-92-6 EINECS: 204-508-5 Índice Merck: 12,06686 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow or light green Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 139 to 143 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % |
Specific optical rotation | -56° to -61° (20 °C, 589 nm) (c=1, chloroform) |