Ácido 3-nitrobenzoico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: m-Nitrobenzoic acid
A13494.0B A13494.0I A13494.30
A13494.0BEA 110 EUR
A13494.0B A13494.0I A13494.30
Ácido 3-nitrobenzoico ≥99%
Ácido 3-nitrobenzoico
Purity: 99% CAS No.: 121-92-6 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: 140-143° Beilstein Reference: 908644 Merck Reference: 14,6589 MDL No.: MFCD00007251
Formula: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Pto. Ebullición: 341 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 140…143 °C
Densidad: 1,494
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007251
Núm. CAS: 121-92-6
EINECS: 204-508-5
Índice Merck: 14,6589