Ácido 4-nitrobenzoico 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
128460010 128460250 128461000
ACRO128460010EA 102 EUR
ACRO128460010 ACRO128460250 ACRO128461000
Ácido 4-nitrobenzoico 99+%
Ácido 4-nitrobenzoico
Formula: C₇H₅NO₄
Pto. Ebullición: 359 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 239…242 °C
Densidad: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007352
Núm. CAS: 62-23-7
EINECS: 200-526-2
Índice Merck: 12,06686
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 238 to 242 °C
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %