Ácido 4-nitrobenzoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A14738.0B A14738.0I A14738.30
A14738.0BEA 77.5 EUR
A14738.0B A14738.0I A14738.30
Ácido 4-nitrobenzoico ≥99%
Ácido 4-nitrobenzoico
Purity: 99% CAS No.: 62-23-7 Molecular Formula: C7H5NO4 Formula Weight: 167.12 Melting Point: 239-241° Beilstein Reference: 973593 Merck Reference: 14,6589 MDL No.: MFCD00007352
Formula: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Pto. Ebullición: 359
Pto. de fusión: 239…241 °C
Densidad: 1.610
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007352
Núm. CAS: 62-23-7
EINECS: 200-526-2
Índice Merck: 12,06686