Ácido 4-nitrobenzoico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00646.0100 8.00646.9050
8.00646.0100EA 38.1 EUR
8.00646.0100 8.00646.9050
Ácido 4-nitrobenzoico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido 4-nitrobenzoico
Formula: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Pto. Ebullición: 359
Pto. de fusión: 121
Densidad: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007352
Núm. CAS: 62-23-7
EINECS: 200-526-2
Índice Merck: 12,06686
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.42 g/l (20 °C)
Melting Point 239 - 242 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Density 1.61 g/cm3 (20 °C)
pH 3.1 (0.42 g/l, H2O, 20 °C) (saturated solution)
Synonyms 4-Nitrobenzoic acid
Hill Formula C7H5NO4
Chemical Formula 4-(NO2)C6H4COOH