Ácido 4-nitro-o-anísico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25523.03
B25523.06
B25523.03EA
29.7
EUR
B25523.03
B25523.06
Ácido 4-nitro-o-anísico ≥98%
Ácido 4-nitro-o-anísico
Purity: 98%
CAS No.: 2597-56-0
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 145-148°
MDL No.: MFCD00216573
Formula:
C₈H₇NO₅ Pto. de fusión: 145…148 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00216573 Núm. CAS: 2597-56-0 EINECS: 219-998-6 |