Ácido 4-nitro-m-anísico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
L08891.06
L08891.14
L08891.06EA
35.2
EUR
L08891.06
L08891.14
Ácido 4-nitro-m-anísico ≥98%
Ácido 4-nitro-m-anísico
Purity: 98+%
CAS No.: 5081-36-7
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 231-235°
Beilstein Reference: 2696042
Formula:
C₈H₇NO₅ Pto. Ebullición: 405 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 231…235 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007353 Núm. CAS: 5081-36-7 EINECS: 225-793-2 |