Ácido 6-nitro-m-anísico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
334930050
334930250
ACRO334930050EA
51.4
EUR
ACRO334930050
ACRO334930250
Ácido 6-nitro-m-anísico 97%
Ácido 6-nitro-m-anísico
Formula:
C₈H₇NO₅ Pto. de fusión: 125…130 °C |
Número MDL:
MFCD00151836 Núm. CAS: 1882-69-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Beige to grey to brown Granules |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |