Ácido 6-nitro-m-anísico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
L13346.06
L13346.14
L13346.06EA
23.7
EUR
L13346.06
L13346.14
Ácido 6-nitro-m-anísico ≥97%
Ácido 6-nitro-m-anísico
Purity: 97%
CAS No.: 1882-69-5
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 130-135°
Beilstein Reference: 1877657
Formula:
C₈H₇NO₅ Pto. de fusión: 130…135 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151836 Núm. CAS: 1882-69-5 |