Ácido 2,6-dimetoxi-3-nitrobenzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L04366.06
L04366.14
L04366.06EA
52.3
EUR
L04366.06
L04366.14
Ácido 2,6-dimetoxi-3-nitrobenzoico ≥97%
Ácido 2,6-dimetoxi-3-nitrobenzoico
Purity: 97%
CAS No.: 55776-17-5
Molecular Formula: C9H9NO6
Formula Weight: 227.17
Melting Point: 130-132°
Beilstein Reference: 2657939
Formula:
C₉H₉NO₆ MW: 227,17 g/mol Pto. de fusión: 130…132 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017324 Núm. CAS: 55776-17-5 EINECS: 259-814-1 |