Ácido 5-nitrosalicílico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
300480050 300480250 300482500
ACRO300480050EA 25.3 EUR
ACRO300480050 ACRO300480250 ACRO300482500
Ácido 5-nitrosalicílico 99%
Ácido 5-nitrosalicílico
Formula: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Pto. de fusión: 228…231 °C
Densidad: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007338
Núm. CAS: 96-97-9
EINECS: 202-548-8
Índice Merck: 12,06730
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow to beige to orange to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 228 to 233 °C
HPLC ≥98.5 %