Ácido 5-nitrosalicílico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
A13010.06
A13010.14
A13010.22
A13010.06EA
34.6
EUR
A13010.06
A13010.14
A13010.22
Ácido 5-nitrosalicílico ≥98%
Ácido 5-nitrosalicílico
Purity: 98%
CAS No.: 96-97-9
Molecular Formula: C7H5NO5
Formula Weight: 183.12
Melting Point: 228-236°
Beilstein Reference: 2213719
Merck Reference: 14,6632
MDL No.: MFCD00007338
Formula:
C₇H₅NO₅ MW: 183,12 g/mol Pto. de fusión: 228…236 °C Densidad: 1,650 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007338 Núm. CAS: 96-97-9 EINECS: 202-548-8 Índice Merck: 14,6632 |