Ácido 3-hidroxi-4-nitrobenzoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
121670250 121671000
ACRO121670250EA 71 EUR
ACRO121670250 ACRO121671000
Ácido 3-hidroxi-4-nitrobenzoico 98%
Ácido 3-hidroxi-4-nitrobenzoico
Formula: C₇H₅NO₅
MW: 183.12 g/mol
Pto. de fusión: 233 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007110
Núm. CAS: 619-14-7
EINECS: 210-580-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥228 °C
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %