Ácido 3-hidroxi-4-nitrobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10724.06
A10724.14
A10724.22
A10724.06EA
24.7
EUR
A10724.06
A10724.14
A10724.22
Ácido 3-hidroxi-4-nitrobenzoico ≥98%
Ácido 3-hidroxi-4-nitrobenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 619-14-7
Molecular Formula: C7H5NO5
Formula Weight: 183.12
Melting Point: 232-236°
Beilstein Reference: 2107564
Formula:
C₇H₅NO₅ Pto. de fusión: 232…236 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007110 Núm. CAS: 619-14-7 EINECS: 210-580-9 |