Ácido 4-hidroxi-3-nitrobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10562.14
A10562.22
A10562.14EA
39.6
EUR
A10562.14
A10562.22
Ácido 4-hidroxi-3-nitrobenzoico ≥98%
Ácido 4-hidroxi-3-nitrobenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 616-82-0
Molecular Formula: C7H5NO5
Formula Weight: 183.12
Melting Point: 182-184°
Beilstein Reference: 2213134
Formula:
C₇H₅NO₅ Pto. de fusión: 182…184 °C Densidad: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007119 Núm. CAS: 616-82-0 EINECS: 210-494-1 |