Ácido 2,4-dinitrobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14536.06
A14536.14
A14536.06EA
31.2
EUR
A14536.06
A14536.14
Ácido 2,4-dinitrobenzoico ≥98%
Ácido 2,4-dinitrobenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 610-30-0
Molecular Formula: C7H4N2O6
Formula Weight: 212.12
Melting Point: 178-184°
Beilstein Reference: 658650
Formula:
C₇H₄N₂O₆ Pto. de fusión: 178…184 °C Densidad: 1,672 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017006 Núm. CAS: 610-30-0 EINECS: 210-219-5 |