Ácido 3,4-dinitrobenzoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18774.06
A18774.14
A18774.22
A18774.06EA
60.4
EUR
A18774.06
A18774.14
A18774.22
Ácido 3,4-dinitrobenzoico ≥99%
Ácido 3,4-dinitrobenzoico
Purity: 99%
CAS No.: 528-45-0
Molecular Formula: C7H4N2O6
Formula Weight: 212.12
Melting Point: 163-167°
Beilstein Reference: 2055333
Merck Reference: 14,3275
MDL No.: MFCD00007255
Formula:
C₇H₄N₂O₆ MW: 212.12 g/mol Pto. de fusión: 163…167 °C Densidad: 1.674 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007255 Núm. CAS: 528-45-0 EINECS: 208-433-9 Índice Merck: 13,03303 |