Ácido 3,5-dinitrobenzoico 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
153191000 153195000 153190010
ACRO153191000EA 36.9 EUR
ACRO153191000 ACRO153195000 ACRO153190010
Ácido 3,5-dinitrobenzoico 98+%
Ácido 3,5-dinitrobenzoico
Formula: C₇H₄N₂O₆
MW: 212,12 g/mol
Pto. de fusión: 205…209 °C
Densidad: 1,683 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007253
Núm. CAS: 99-34-3
EINECS: 202-751-1
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,03304
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 209 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %