Ácido 3,5-dinitrobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A16502.0B A16502.30
A16502.0BEA 206 EUR
A16502.0B A16502.30
Ácido 3,5-dinitrobenzoico ≥98%
Ácido 3,5-dinitrobenzoico
Purity: 98+% CAS No.: 99-34-3 Molecular Formula: C7H4N2O6 Formula Weight: 212.12 Melting Point: 204-208° Beilstein Reference: 1914286 Merck Reference: 14,3276 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00007253
Formula: C₇H₄N₂O₆
MW: 212.12 g/mol
Pto. de fusión: 204…208 °C
Densidad: 1.680
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007253
Núm. CAS: 99-34-3
EINECS: 202-751-1
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 13,03304