Ácido 3,5-dinitrosalicílico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 2-hidroxi-3,5-dinitrobenzoico, Ácido 3,5-dinitro-2-hidroxi-benzoico
156441000
156445000
156440010
ACRO156441000EA
104
EUR
ACRO156441000
ACRO156445000
ACRO156440010
Ácido 3,5-dinitrosalicílico 98%
Ácido 3,5-dinitrosalicílico
Formula:
C₇H₄N₂O₇ MW: 228.12 g/mol Pto. de fusión: 170…174 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007104 Núm. CAS: 609-99-4 EINECS: 210-204-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 170 to 174 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |