Ácido 3,5-dinitrosalicílico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 2-hidroxi-3,5-dinitrobenzoico, Ácido 3,5-dinitro-2-hidroxi-benzoico
A16988.18 A16988.0B A16988.30
A16988.18EA 49.9 EUR
A16988.18 A16988.0B A16988.30
Ácido 3,5-dinitrosalicílico ≥97%
Ácido 3,5-dinitrosalicílico
Purity: 97+% CAS No.: 609-99-4 Molecular Formula: C7H4N2O7 Formula Weight: 228.12 Melting Point: 169-174° Beilstein Reference: 2220661
Formula: C₇H₄N₂O₇
MW: 228.12 g/mol
Pto. de fusión: 169…174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007104
Núm. CAS: 609-99-4
EINECS: 210-204-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III