Quemadores de seguridad con rosca de conexión
Proveedor: USBECK Laborgeräte
1331/1 1330/4 1330/1 1333
451-2146EA 163 EUR
451-2146 USBE1330/4 USBE1330/1 USBE1333
Quemadores de seguridad con rosca de conexión
Calentadores Mecheros de gas
Los quemadores de seguridad protegen del escape incontrolado de gas en los laboratorios. El calor de la llama piloto genera una tensión eléctrica dentro del termopar.
  • El gas puede fluir
  • El suministro de gas se interrumpe y no puede salir el gas no quemado
Debido a esta tensión, una válvula magnética en el elemento de seguridad permanece abierta. En caso de que se apague la llama de los quemadores, el termopar se enfría y la tensión eléctrica disminuye, cerrando así la válvula magnética automáticamente.