Micro filtros de inmersión, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
258571308 258571102 258571205 258571402
SCOT258571308EA 350 EUR
SCOT258571308 SCOT258571102 SCOT258571205 SCOT258571402
Micro filtros de inmersión, DURAN®
Filtros Tubos con filtro
Filtro de micro inmersión para filtración inversa, como extracción, de filtrado transparente (no el filtrado).
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima
Hecho de vidrio de borosilicato DURAN® transparente 3,3.