Ácido 4-hidroxi-3,5-dinitrobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B22474.03 B22474.06
B22474.03EA 48.1 EUR
B22474.03 B22474.06
Ácido 4-hidroxi-3,5-dinitrobenzoico ≥98%
Ácido 4-hidroxi-3,5-dinitrobenzoico
Purity: 98+% CAS No.: 1019-52-9 Molecular Formula: C7H4N2O7 Formula Weight: 228.12 Melting Point: 248-252° MDL No.: MFCD00017000
Formula: C₇H₄N₂O₇
MW: 228.12 g/mol
Pto. de fusión: 248…252 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017000
Núm. CAS: 1019-52-9
EINECS: 213-814-8