Ácido 2-etoxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A14758.14 A14758.22 A14758.36
A14758.14EA 39.1 EUR
A14758.14 A14758.22 A14758.36
Ácido 2-etoxibenzoico ≥98%
Ácido 2-etoxibenzoico
Purity: 98% CAS No.: 134-11-2 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5410 Melting Point: 19-20° Boiling Point: 174-175°/15mm Beilstein Reference: 2691039 MDL No.: MFCD00002438
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 174…175 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 19…20 °C
Densidad: 1,105
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002438
Núm. CAS: 134-11-2
EINECS: 205-130-3