Ácido o-anísico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
173751000 173755000 173750025
ACRO173751000EA 51.3 EUR
ACRO173751000 ACRO173755000 ACRO173750025
Ácido o-anísico 99%
Ácido o-anísico
Formula: C₈H₈O₃
Pto. Ebullición: 280 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 98…102 °C
Densidad: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002431
Núm. CAS: 579-75-9
EINECS: 209-447-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
HPLC ≥98.5 %