Ácido o-anísico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
A13513.22
A13513.36
A13513.22EA
45.4
EUR
A13513.22
A13513.36
Ácido o-anísico ≥98%
Ácido o-anísico
Purity: 98+%
CAS No.: 579-75-9
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 509929
MDL No.: MFCD00002431
Formula:
C₈H₈O₃ Pto. Ebullición: 280 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 99…103 °C Densidad: 1,38 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002431 Núm. CAS: 579-75-9 EINECS: 209-447-8 |