Ácido m-anísico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
152470250 152471000 152475000
ACRO152470250EA 39 EUR
ACRO152470250 ACRO152471000 ACRO152475000
Ácido m-anísico 98%
Ácido m-anísico
Formula: C₈H₈O₃
Pto. Ebullición: 170…172 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 103…108 °C
Densidad: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002499
Núm. CAS: 586-38-9
EINECS: 209-574-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
GC ≥97.5 %