Ácido 4-butoxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
B21506.14 B21506.22
B21506.14EA 77.7 EUR
B21506.14 B21506.22
Ácido 4-butoxibenzoico ≥98%
Ácido 4-butoxibenzoico
Purity: 98% CAS No.: 1498-96-0 Molecular Formula: C11H14O3 Formula Weight: 194.23 Melting Point: 146-147° (C-N) MDL No.: MFCD00002546
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Pto. Ebullición: 319 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 146…147 °C (C-Nematic)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002546
Núm. CAS: 1498-96-0
EINECS: 216-104-6