Ácido 4-etoxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A12309.14
A12309.22
A12309.36
A12309.14EA
38.4
EUR
A12309.14
A12309.22
A12309.36
Ácido 4-etoxibenzoico ≥98%
Ácido 4-etoxibenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 619-86-3
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 197-199°
Beilstein Reference: 2207349
Formula:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,18 g/mol Pto. de fusión: 197…199 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002545 Núm. CAS: 619-86-3 EINECS: 210-616-3 |