Ácido p-anísico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
152370010 152371000 152372500 152370051
ACRO152370010EA 216 EUR
ACRO152370010 ACRO152371000 ACRO152372500 ACRO152370051
Ácido p-anísico 98%
Ácido p-anísico
Formula: C₈H₈O₃
Pto. Ebullición: 275 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 181…186 °C
Densidad: ~ 1,385 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002542
Núm. CAS: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Índice Merck: 13,00669
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
GC ≥97.5 %