Ácido p-anísico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Ácido 4-anísico, Ácido 4-metoxibenzoico
A15697.0B
A15697.30
A15697.0BEA
126
EUR
A15697.0B
A15697.30
Ácido p-anísico ≥98%
Ácido p-anísico
Purity: 98+%
CAS No.: 100-09-4
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 185°(365°F)
Odour: Odourless
pH: 3-4
Melting Point: 182-185°
Boiling Point: 275-277°
Beilstein Reference: 508910
Merck Reference: 14,666
MDL No.: MFCD00002542
Formula:
C₈H₈O₃ MW: 152.15 g/mol Pto. Ebullición: 275…277 °C Pto. de fusión: 182…185 °C Densidad: 1.385 Pto. de inflamación: 185 °C (365 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002542 Núm. CAS: 100-09-4 EINECS: 202-818-5 Índice Merck: 13,00669 |